주요 문서
APOH0D20006B
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-3(6(13)14)1-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI key
OMXMPMNUSMLQQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)