주요 문서
APOH0680BE61
Apollo Scientific Ltd
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.62
MDL number:
Iupac Name
3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O/c9-7-6(8(14)12-10)11-5-3-1-2-4-13(5)7/h1-4H,10H2,(H,12,14)
InChI key
HZGMOGDKMHZGBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloroimidazo12-apyridine-2-carbohydrazide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)