주요 문서
APOH04239E0F
Apollo Scientific Ltd
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.05
MDL number:
Iupac Name
4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
ZDNOHFJWXJKIJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodo-2-methoxybenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)