주요 문서
APOH03CD8F72
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(7)8-2-4(6)9-3/h2H,1H3,(H2,7,8)
InChI key
VZZCBPAGRWGQDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)