주요 문서
APOH03CD8F6B
Apollo Scientific Ltd
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.54
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI key
GAFNGRKYVICNLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylphenylmethanamine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)