주요 문서
APOH03CD8F2A
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.16
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)isoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C13H14BrNO2/c14-10-1-2-12-9(7-10)8-15(13(12)16)11-3-5-17-6-4-11/h1-2,7,11H,3-6,8H2
InChI key
XQLWDYZFTXNJGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylisoindolin-1-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylisoindolin-1-one
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)