주요 문서
APOH03CD8E74
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.17
MDL number:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-11)9(8)10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
NMKZYUJCLQVHSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)