주요 문서
APOH039FD1D3
Apollo Scientific Ltd
3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.18
MDL number:
Iupac Name
1-fluoro-2-nitro-3-thiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3FN2O2S/c8-5-2-1-3-6(13-4-9)7(5)10(11)12/h1-3H
InChI key
PPNIVPQRXGDGAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenylthiocyanate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)