주요 문서
APOH039FD1B4
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
357.93
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrINO3/c1-13-7-4(8)2-3-5(9)6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
IVGWNECTWXXDAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-iodo-2-nitroanisole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-3-iodo-2-nitroanisole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)