주요 문서
APOH039F93D9
Apollo Scientific Ltd
2-Aminoquinazolin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-8-10-6-4-2-1-3-5(6)7(12)11-8/h1-4H,(H3,9,10,11,12)
InChI key
SDTFBAXSPXZDKC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-aminoquinazolin-4-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)