주요 문서
APOH0387297E
Apollo Scientific Ltd
2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.11
MDL number:
Iupac Name
1-nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-6(15(16)17)5(3-4)8(12,13)14/h1-3H
InChI key
MZGFDOWJWPJWPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
Synonym
1-Nitro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-bistrifluoromethylnitrobenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)