주요 문서
APOH03871D5B
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
DHIZUPDATIEBPB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)