주요 문서
APOH03871D4F
Apollo Scientific Ltd
3,6-Difluoro-2-methoxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.15
MDL number:
Iupac Name
3,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
ZCXYYUAGSPNNGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-methoxybenzamide
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-methoxybenzamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)