주요 문서
APOH03871D26
Apollo Scientific Ltd
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N3/c1-7-2-4-12-5-3-11-9(12)8(7)6-10/h2-5H,1H3
InChI key
AIDYYUVRNVVYJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-methylimidazo12-apyridine-8-carbonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)