주요 문서
APOH03871CF2
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.51
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(chloromethyl)-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
ZALSYZWKNVDJKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-4-methylbenzyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)