주요 문서
APOH03871CA2
Apollo Scientific Ltd
(7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.07
MDL number:
Iupac Name
(7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c10-6-1-2-12-5-7(4-9(13)14)11-8(12)3-6/h1-3,5H,4H2,(H,13,14)
InChI key
KTHVLTHUDCSHPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromoimidazo12-apyridin-2-ylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromoimidazo12-apyridin-2-ylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)