주요 문서
APOH03871C9E
Apollo Scientific Ltd
(4-Amino-3-bromophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.06
MDL number:
Iupac Name
(4-amino-3-bromophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)
InChI key
LGUKTYAEODCQMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-bromophenylacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-bromophenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)