주요 문서
APOH03871BFC
Apollo Scientific Ltd
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.25
MDL number:
bp
211-215
Iupac Name
4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3/c15-9-11-4-6-12(7-5-11)13-10-17-8-2-1-3-14(17)16-13/h1-8,10H
InChI key
QKFAADBAQQYFIL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
Boiling point
211-215
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-imidazo12-apyridin-2-ylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)