Iupac Name
ethyl 2,2-difluorohexanoate
Inchi Code
1S/C8H14F2O2/c1-3-5-6-8(9,10)7(11)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
XTUTXYBGTIFZFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
Synonym
Ethyl 2,2-difluorocaproate
Flash Point
83-85/15mm
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluorohexanoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.