주요 문서
APO948335059
Apollo Scientific Ltd
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.18
MDL number:
Iupac Name
1-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8F4O2/c12-8-5-6(11(13,14)15)1-2-7(8)10(3-4-10)9(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,16,17)
InChI key
ICTUDWUPWOCYOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-fluoro-4-trifluoromethylphenylcyclopropanecarboxylic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-2-fluoro-4-trifluoromethylphenylcyclopropanecarboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)