주요 문서
APO948335034
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-cyclobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-4-9-10(5-6)7-2-1-3-7/h4-5,7H,1-3H2
InChI key
WILOMGXFNRGZMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-cyclobutylpyrazole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)