주요 문서
APO948335014
Apollo Scientific Ltd
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.14
MDL number:
Iupac Name
3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FO/c1-2-7-4-3-5-8(6-11)9(7)10/h1,3-6H
InChI key
QBLBNYZSSLBQMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)