주요 문서
APO945299004
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-3-18-10(17)8-4-7(5-15)6(2)16-9(8)11(12,13)14/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
CEHOHKHJMDKBNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-cyano-6-methyl-2-trifluoromethylnicotinate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)