주요 문서
APO867361760
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
Iupac Name
methyl [4-(hydroxymethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-8-2-4-9(7-11)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3
InChI key
LLDQUDYCTIKKFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-4-hydroxymethylphenylacetate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)