주요 문서
APO715372463
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.02
MDL number:
Iupac Name
3-iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)3-7(6)12/h1-3H
InChI key
FXIYYECGGVTKBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile
픽토그램
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-trifluoromethylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)