주요 문서
APO715370708
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-(6-Hydroxybenzofuran-3-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.2
MDL number:
Iupac Name
methyl (6-hydroxy-1-benzofuran-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-14-11(13)4-7-6-15-10-5-8(12)2-3-9(7)10/h2-3,5-6,12H,4H2,1H3
InChI key
BRYPZFFZTRQJSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-6-hydroxybenzofuran-3-ylacetate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)