bp
173
Iupac Name
2,3,4,5-tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H2F4O3/c8-2-1(7(13)14)6(12)5(11)4(10)3(2)9/h12H,(H,13,14)
InChI key
WKYGDMSOKGXAAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
Synonym
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-hydroxybenzoic acid
Boiling point
173
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3456-tetrafluorosalicylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.