주요 문서
APO491607003
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.15
MDL number:
Iupac Name
6-ethoxy-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-2-15-5-3-4(10)7(11)8(12)6(5)9(13)14/h3H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
WXQFZTJBUORIBQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-234-trifluorobenzoic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-234-trifluorobenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)