주요 문서
APO491440322
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H2BrF5O/c9-5-1-4(8(12,13)14)6(10)3(2-15)7(5)11/h1-2H
InChI key
CRWXNWOJTIFVLC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-26-difluoro-5-trifluoromethylbenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-26-difluoro-5-trifluoromethylbenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)