주요 문서
APO466131523
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.02
MDL number:
Iupac Name
1,5-difluoro-2-iodo-4-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO/c1-11-7-3-6(10)4(8)2-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI key
UOCICMJFLQNAIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-5-iodoanisole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-5-iodoanisole
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)