주요 문서
APO459180016
Apollo Scientific Ltd
3-Acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.7
MDL number:
Iupac Name
3-(acetylamino)-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-6(12)11-8-5-7(16(10,13)14)3-4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
KRKMAUKQDRAOFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-acetamido-4-methoxybenzene-1-sulfonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)