주요 문서
APO458955738
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
384.09
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H5F4IO3S/c1-4-2-5(9)6(13)3-7(4)16-17(14,15)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
UZTWSZOWCIJNFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-5-iodo-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)