주요 문서
APO458955707
Apollo Scientific Ltd
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.97
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(methoxymethyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C2H5BF3O.K/c1-7-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
WNVXSBCLLHGATG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-methoxymethyltrifluoroborate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-methoxymethyltrifluoroborate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)