주요 문서
APO458955676
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-aminopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.2
MDL number:
mp
64
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
InChI key
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate
Flash Point
192.3
Melting Point
64
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-aminopropanoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)