주요 문서
APO458955578
Apollo Scientific Ltd
Calcium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.69
MDL number:
Iupac Name
calcium ditetrafluoroborate
Inchi Code
1S/2BF4.Ca/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
InChI key
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)