주요 문서
APO456989078
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6BrF2NO/c8-4-1-2-6(5(11)3-4)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
InChI key
UMLLZNUIVKDJHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethoxyaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)