주요 문서
APO456876946
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.19
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-[4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-3-8(4-5-10(15)16)6-9(7)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16)/b5-4+
InChI key
NYGYUKFEDBHBBB-SNAWJCMRSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-3-trifluoromethylcinnamic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-3-trifluoromethylcinnamic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)