주요 문서
APO456876927
Apollo Scientific Ltd
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.14
MDL number:
Iupac Name
1-[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)7-4-6(10)2-3-8(7)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
USFYRRQTKUSMNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylacetophenone
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)