bp
81-83
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-5-2-6(8(13)14)4-7(3-5)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI key
OCLLNMRZSFBMBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Synonym
5-(Trifluoromethoxy)-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-(trifluoromethoxy)toluene
Boiling point
81-83
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.