주요 문서
APO456876716
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.01
MDL number:
density
1.74
Iupac Name
2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI key
RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
density
1.74
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)