주요 문서
APO456876700
Apollo Scientific Ltd
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.17
MDL number:
Iupac Name
[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-6-9(15-10(11,12)13)3-2-8(7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI key
YQTMGMGJQACTFN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)