주요 문서
APO456798612
Apollo Scientific Ltd
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.21
MDL number:
bp
51-54
Iupac Name
6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8F3NO2/c14-13(15,16)10-2-1-3-11(6-10)19-12-5-4-9(8-18)7-17-12/h1-8H
InChI key
DRUGLLSGNJQMBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
Boiling point
51-54
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-3-trifluoromethylphenoxynicotinaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)