주요 문서
APO456798527
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
bp
49-51
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)10)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI key
ZMPICCMPENQNFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
Synonym
3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
Flash Point
133/12mm
Boiling point
49-51
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)