주요 문서
APO456798394
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-2-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
bp
156-158
Iupac Name
5-amino-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI key
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-2-fluorophenol
Synonym
4-Fluoro-3-hydroxyaniline
Boiling point
156-158
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-2-fluorophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)