주요 문서
APO456797147
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.16
MDL number:
bp
32-35
Iupac Name
[3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI key
ROACFQURKLEGKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Synonym
[3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzotrifluoride
Boiling point
32-35
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)