주요 문서
APO456796945
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
bp
110-112
Iupac Name
[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChI key
LQIBHDUPSIQRPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Synonym
3-(Carboxymethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 2-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanoic acid
Boiling point
110-112
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)