density
1.22
Iupac Name
1-fluoro-3-(isothiocyanatomethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6FNS/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
CCKNPKNHNFDGND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluorobenzyl-isothiocyanate
Synonym
3-(Isothiocyanatomethyl)fluorobenzene
Flash Point
138/16mm
density
1.22
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluorobenzyl-isothiocyanate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.