bp
40-41
Iupac Name
dibromo(fluoro)acetic acid
Inchi Code
1S/C2HBr2FO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
NWIYDZBYJAJLNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/dibromofluoroacetic-acid
Synonym
2,2-Dibromo-2-fluoroethanoic acid
Flash Point
130/60mm
Boiling point
40-41
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.