주요 문서
APO456795414
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.05
MDL number:
mp
85
Iupac Name
2-(bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-8(10)4-7(6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
DRIYGEORZARQGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzyl-bromide
Synonym
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methylbenzene, alpha-Bromo-5-fluoro-o-xylene
Flash Point
84-85/8mm
Melting Point
85
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)