주요 문서
APO456795412
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
density
1.05
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
XCAJNBJDLZPHNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
Synonym
(3-Fluoro-4-methylphenyl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-2-fluorotoluene
density
1.05
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)